Läs mer
1,2-Dichloroethane, PHOTREX™ Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15518574 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15518574 500 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle Varje
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15518574 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 930201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High purity solvents characterized for use in UV, visible and IR spectrophotometry
    For Spectrophotometry
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloroethane
CAS 107-06-2
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 13.00°C
Förpackning Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Densitet 1L = 1.24kg
Molekylformel C2H4Cl2
MDL-nummer MFCD00000963
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
InChI-nyckel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCCl
IUPAC-namn 1,2-dichloroethane
Molekylvikt (g/mol) 98.95
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
Formel vikt 98.96
Kvalitet PHOTREX™ Reagent
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .