Läs mer
1,2-dikloretan, spektrofotometrisk grad, 99+%
Produktkod. 11378397
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378397 1 L 1 L
11358397 4 x 1 L 4 L
11368397 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11378397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032462.K2
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98,95 g/mol
1,2-dikloretan används vid tillverkning av vinylklorid som används för att tillverka en mängd olika plast- och vinylprodukter inklusive polyvinylklorid (PVC) rör, möbler och bilklädsel, väggbeklädnader, husgeråd och bildelar. 1,2-dikloretan används också generellt som mellanprodukt och som en organisk kemisk förening.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-06-2
Molekylformel C2H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 98.95
MDL-nummer MFCD00000963
InChI-nyckel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-namn 1,2-dikloretan
LEDER ClCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloroethane
Smältpunkt -35 °C
Densitet 1.256 g/mL
Kvantitet 1 L
Flampunkt 15 °C (59 °F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4448
UN-nummer UN1184
Beilstein 605264
Merck Index 14,3797
Kokpunkt 83 °C
Löslighetsinformation Löslig i vatten, 0,87 g/100 ml (20 °C).
Formel vikt 98.96
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Spektrofotometri
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.