Läs mer
1,2-dikloretanolacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dichloroethanol Acetate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6Cl2O2/c1-3(7)8-4(6)2-5/h4H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 155.9745 |