Läs mer
1,2-Dichloroethylene (Mixture of cis and trans), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dichloroethene (cis-/trans-) |
| Kvantitet | 5 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H |
| Formel vikt | 95.9534 |