Läs mer
Alfa Aesar™ 1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene, 97%
Produktkod. 11440177
Change view
Kvantitet:
5g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440177 5g 5g
1 options
Produktkod. 11440177 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer B21630.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene
CAS 706-79-6
Kokpunkt 90°C
Molekylformel C5Cl2F6
MDL-nummer MFCD00019302
Kvantitet 5g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2053012
Synonym 1,2-dichlorohexafluorocyclopentene, 1,2-dichlorohexafluoro-1-cyclopentene, cyclopentene-26, 1,2-dichlorohexafluorocyclopent-1-ene, 1,2-dichloroperfluorocyclopentene, cyclopentene, 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluoro, cyclopentene, 1,2-dichlorohexafluoro, 1,2-dichlorohexafluorocyclopentene-1, 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopent-1-ene, hexafluoro-1,2-dichloro-1-cyclopentene
InChI-nyckel ABPBVCKGWWGZDP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopentene
Molekylvikt (g/mol) 244.945
PubChem CID 12815
Formel vikt 244.95
Procent renhet 97%