Läs mer
1,2-Dichloropropane, 98%, pure
Produktkod. 10162520 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10162520 5 mL Glasflaska 5ml
10274280 50 mL Glasflaska 50ml
10137903 250 mL Glasflaska 250ml
10740975 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10162520 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113670050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 78-87-5 | C3H6Cl2 | 112.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-87-5
Molekylformel C3H6Cl2
Molekylvikt (g/mol) 112.98
MDL-nummer MFCD00000868
InChI-nyckel KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene dichloride, propane, 1,2-dichloro, propylene chloride, dwuchloropropan, bichlorure de propylene, rcra waste number u083, caswell no. 324, dwuchloropropan polish, alpha,beta-dichloropropane, ccris 951
PubChem CID 6564
ChEBI CHEBI:82163
IUPAC-namn 1,2-diklorpropan
LEDER CC(Cl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dichloropropane
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -100.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1560g/mL, 1.156
Kokpunkt 95.0°C to 96.0°C
Flampunkt 15°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(Cl)CH2Cl
Brytningsindex 1.4380 to 1.4400
Kvantitet 5 mL
Beilstein 01, 105
Merck Index 15, 7967
Löslighetsinformation Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 112.99
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.