missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-1,2-Dichloropropane-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dichloropropane-d6 |
| CAS | 93952-08-0 |
| Molekylformel | C3 D6 Cl2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC-namn | 1,2-dichloro-1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-propane |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.02 |
| Formel vikt | 118.0223 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?