Läs mer
1,2-diklorpropan, TRC
Produktkod. 30135213
Change view
Kvantitet:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135213 100 g
30010591 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD434520100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-87-5
Molekylformel C3 H6 Cl2
Molekylvikt (g/mol) 112.99
Synonym 1,2-Dichloropropane, 1,2-DCP, NSC 1237, Propylene chloride, Propylene dichloride, R 270da
IUPAC-namn 1,2-diklorpropan
LEDER CC(Cl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloropropane
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
Formel vikt 111.9847