Läs mer
1,2-Dichlorotrifluoroethyl Trifluoromethyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dichlorotrifluoroethyl Trifluoromethyl Ether |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3Cl2F6O/c4-1(6,7)2(5,8)12-3(9,10)11 |
| Formel vikt | 235.923 |