Läs mer
1,2-Dicyanobenzene, 98%
Produktkod. 10255990 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glass bottle
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10255990 250 g Plastflaska 250g
10489470 1 kg Plastflaska 1kg
10337500 5 kg Glass bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10255990 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174012500
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 91-15-6 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-15-6
Molekylformel C8H4N2
Molekylvikt (g/mol) 128.13
MDL-nummer MFCD00001771
InChI-nyckel XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalonitrile, 1,2-dicyanobenzene, o-phthalodinitrile, phthalodinitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, o-dicyanobenzene, 1,2-benzodinitrile, o-pdn, o-cyanobenzonitrile, o-benzenedicarbonitrile
PubChem CID 7042
IUPAC-namn bensen-1,2-dikarbonitril
LEDER N#CC1=CC=CC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dicyanobenzene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 138.0°C to 142.0°C
Färg Vit till Beige
Densitet 1.2400g/mL, 1.24
Flampunkt >130°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H4(CN)2
Kvantitet 250 g
Beilstein 09, 815
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.56g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acetone and benzene,soluble in ether and alcohol
Formel vikt 128.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dicyanobenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Phthalodinitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.