Läs mer
1,2-Dicyanobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dicyanobenzene |
| CAS | 91-15-6 |
| Molekylformel | C8 H4 N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | O-Phthalodinitrile, Benzene-1,2-dicarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H |
| LEDER | N#Cc1ccccc1C#N |
| IUPAC-namn | benzene-1,2-dicarbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.131 |
| Formel vikt | 128.037 |