Läs mer
1,2-Didodecanoyl-3-tetradecanoyl-rac-glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Didodecanoyl-3-tetradecanoyl-rac-glycerol |
| CAS | 60175-30-6 |
| Molekylformel | C41H78O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2,3-Di(dodecanoyloxy)propyl tetradecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C41H78O6/c1-4-7-10-13-16-19-20-23-25-28-31-34-40(43)46-37-38(47-41(44)35-32-29-26-22-18-15-12-9-6-3)36-45-39(42)33-30-27-24-21-17-14-11-8-5-2/h38H,4-37H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(CCCCCCCCCCC)O[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O |
| IUPAC-namn | (S)-3-(tetradecanoyloxy)propane-1,2-diyl didodecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 667.05 |
| Formel vikt | 666.58 |