Läs mer
1,2-Diethoxyethane, 98%
Produktkod. 11319085
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319085 100 mL 100ml
11329085 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319085 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14283.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 629-14-1 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
Etylenglykoldietyleter är ett viktigt lösningsmedel som används för bläck-, färg- och beläggningsindustrin. Används huvudsakligen inom polymer, elektrokemi, boraciumkemi, harts, nitrocellulosa. I denna produkt reagerar bensen, xenen, terfenyl, antracen med natrium och skapar sedan komplexet; det används också vid ytbehandling, halogenanalys i bensin, återvinning av ättiksyra i utspädd ättiksyra, färgmedel, thinner, spolmedel, stabiliseringsmedel, antioxidant, förtjockningsmedel av glidmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylenglykoldietyleter är ett viktigt lösningsmedel som används för bläck-, färg- och beläggningsindustrin. Används huvudsakligen inom polymer, elektrokemi, boraciumkemi, harts, nitrocellulosa. I denna produkt reagerar bensen, xenen, terfenyl, antracen med natrium och skapar sedan komplexet; det används också vid ytbehandling, halogenanalys i bensin, återvinning av ättiksyra i utspädd ättiksyra, färgmedel, thinner, spolmedel, stabiliseringsmedel, antioxidant, förtjockningsmedel av glidmedel.
Löslighet Lösligt i vatten
34 g/L vid 20˚C.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-14-1
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.176
MDL-nummer MFCD00009253
InChI-nyckel LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
PubChem CID 12375
IUPAC-namn 1,2-dietoxietan
LEDER CCOCCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diethoxyethane
Smältpunkt -74°C
Densitet 0.842
Kokpunkt 120°C to 121°C
Flampunkt 19°C (66°F)
Linjär formel CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3
Brytningsindex 1.392
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1153
Beilstein 1732917
Löslighetsinformation Soluble in water 34g/L @ 20?C.
Formel vikt 118.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.