Läs mer
1,2-Diethoxyetan, TRC
Produktkod. 30136240
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136240 25 mL
18072650 100 mL
18091440 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136240 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22851525ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-14-1
Molekylformel C6 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 118.17
Synonym 1,2-Diethoxyethane, Ethane, 1,2-diethoxy-, 1,2-Diethoxyethane, 2-Ethoxyethyl ethyl ether, 3,6-Dioxaoctane, DEE, Diethyl cellosolve, Ethylene diethyl ether, Ethylene glycol diethyl ether, Glycol diethyl ether, Hisolve EME
IUPAC-namn 1,2-dietoxiethan
LEDER CCOCCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diethoxyethane
Kvantitet 25 mL
InChI formel InChI=1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formel vikt 118.0994