Läs mer
1,2-dietylbensen, 97 %
Produktkod. 11379515
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379515 50 g 50g
11359515 2 g 2g
11369515 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18775.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 135-01-3 | C10H14 | 134,222 g/mol
1,2-dietylbensen används som en mellanprodukt och en byggsten i organisk syntes. 1,2-dietylbensen används som en av den kemiska sammansättningen av eteriska oljor från blommor och blad av koreansk mynta.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,2-dietylbensen används som en mellanprodukt och en byggsten i organisk syntes. 1,2-dietylbensen används som en av den kemiska sammansättningen av eteriska oljor från blommor och blad av koreansk mynta.
Löslighet
Blandbar med alkohol, bensen och koltetraklorid. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från antändningskällor. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-01-3
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.222
MDL-nummer MFCD00009258
InChI-nyckel KVNYFPKFSJIPBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-diethylbenzene, benzene, 1,2-diethyl, benzene, diethyl, benzene, o-diethyl, diethylbenzol, unii-25hox6t1lu, 25hox6t1lu, diethylbenzenes mixed isomer, dsstox_cid_7866, dsstox_rid_78595
PubChem CID 8657
IUPAC-namn 1,2-dietylbensen
LEDER CCC1=CC=CC=C1CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diethylbenzene
Smältpunkt -31 °C
Densitet 0.88
Kokpunkt 183 °C
Flampunkt 55 °C (131 °F)
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2049
Beilstein 1904392
Löslighetsinformation Blandad med alkohol, bensen och koltetraklorid. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 134.22
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.