Läs mer
1,2-difluor-4-jodbensen, Thermo Scientific™
Produktkod. 10460754
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10460754 100 g Bärnstensfärgad glasflaska 100g
1 options
Produktkod. 10460754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01245FA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Difluoro-4-iodobenzene
CAS 64248-58-4
Densitet 1.9900g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H3F2I
Linjär formel IC6H3F2
MDL-nummer MFCD00044630
Kvantitet 100 g
Synonym 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
InChI-nyckel KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=C(F)C=C(I)C=C1
IUPAC-namn 1,2-difluor-4-jodbensen
Molekylvikt (g/mol) 239.99
PubChem CID 2724444
Formel vikt 239.99
Procent renhet 97%