Läs mer
1,2-Difluor-4-nitrobensen, 98+%
Produktkod. 11428913
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428913 50 g 50g
11418913 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428913 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11060.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 369-34-6 | C6H3F2NO2 | 159,092 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 369-34-6
Molekylformel C6H3F2NO2
Molekylvikt (g/mol) 159.092
MDL-nummer MFCD00007198
InChI-nyckel RUBQQRMAWLSCCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoronitrobenzene, benzene, 1,2-difluoro-4-nitro, 1-nitro-3,4-difluorobenzene, 1,2-difluoro-4-nitro-benzene, 3,4-difluoro nitrobenzene, pubchem2290, 3,4-difluornitrobenzene, 3.4-difluoronitrobenzene, 3, 4-difluoronitrobenzene, 3,4-difluoro-nitrobenzene
PubChem CID 123053
IUPAC-namn 1,2-difluor-4-nitrobensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Densitet 1.441
Kokpunkt 76 °C till 80 °C (8 mmHg)
Flampunkt 80 °C (176 °F)
Brytningsindex 1.508
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1944996
Formel vikt 159.09
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.