Läs mer
1,2-difluorbensen, 98 %
Produktkod. 10724271 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10724271 10 mL Glasflaska 10ml
10551211 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10724271 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155150100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 367-11-3 | C6H4F2 | 114,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-11-3
Molekylformel C6H4F2
Molekylvikt (g/mol) 114.10
MDL-nummer MFCD00000284
InChI-nyckel GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-difluorobenzene, benzene, 1,2-difluoro, benzene, o-difluoro, ortho-difluorobenzene, o-difluoro benzene, difluorobenzene, 1,2-difluoro-benzene, unii-aw7qgmw29c, aw7qgmw29c, 0-difluorobenzene
PubChem CID 9706
ChEBI CHEBI:38583
IUPAC-namn 1,2-difluorbensen
LEDER FC1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Difluorobenzene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -34 °C
Färg Färglös
Densitet 1.1580g/mL, 1.158
Kokpunkt 92 °C
Flampunkt 2 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4F2
Brytningsindex 1,4417 till 1,4437
Kvantitet 10 mL
Beilstein 05, IV, 637
Formel vikt 114.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Difluorobenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.