Läs mer
1,2-Difluorobenzene, 98+%
Produktkod. 11404203
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404203 250 g 250g
11484193 10 g 10g
11494193 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404203 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10377.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 367-11-3 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
1,2-difluorbensen(1,2-DFB) har använts för att studera mekanismen för dissociation av o-, m- och p-difluorbensenjoner genom tröskelfotoelektronfotojonkoincidensspektroskopi. Den har använts för att studera rumstemperaturadsorptionen av 1,2-DFB, 1,2-diklorbensen och 1,2-dibrombensen på Si(100)2x1 genom röntgenfotoelektronspektroskopi och temperaturprogrammerad desorption. Det används som lösningsmedel i elektrokemiska studier på övergångsmetallkomplex. Det används också som ett lösningsmedel användbart för elektrokemiska studier på övergångsmetallkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2-difluorbensen(1,2-DFB) har använts för att studera mekanismen för dissociation av o-, m- och p-difluorbensenjoner genom tröskelfotoelektronfotojonkoincidensspektroskopi. Den har använts för att studera rumstemperaturadsorptionen av 1,2-DFB, 1,2-diklorbensen och 1,2-dibrombensen på Si(100)2x1 genom röntgenfotoelektronspektroskopi och temperaturprogrammerad desorption. Det används som lösningsmedel i elektrokemiska studier på övergångsmetallkomplex. Det används också som ett lösningsmedel användbart för elektrokemiska studier på övergångsmetallkomplex.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 367-11-3
Molekylformel C6H4F2
Molekylvikt (g/mol) 114.10
MDL-nummer MFCD00000284
InChI-nyckel GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-difluorobenzene, benzene, 1,2-difluoro, benzene, o-difluoro, ortho-difluorobenzene, o-difluoro benzene, difluorobenzene, 1,2-difluoro-benzene, unii-aw7qgmw29c, aw7qgmw29c, 0-difluorobenzene
PubChem CID 9706
ChEBI CHEBI:38583
IUPAC-namn 1,2-difluorbensen
LEDER FC1=CC=CC=C1F
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,2-Difluorobenzene
Smältpunkt -34°C
Densitet 1.171
Kokpunkt 92°C to 94°C
Flampunkt 1°C (33°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1905113
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 114.09
Procent renhet ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Difluorobenzene
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Difluorobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.