Läs mer
1,2-difluorbensen, 98+%
Beskrivning
1,2-difluorbensen(1,2-DFB) har använts för att studera mekanismen för dissociation av o-, m- och p-difluorbensenjoner genom tröskelfotoelektronfotojonkoincidensspektroskopi. Den har använts för att studera rumstemperaturadsorptionen av 1,2-DFB, 1,2-diklorbensen och 1,2-dibrombensen på Si(100)2x1 genom röntgenfotoelektronspektroskopi och temperaturprogrammerad desorption. Det används som lösningsmedel i elektrokemiska studier på övergångsmetallkomplex. Det används också som ett lösningsmedel användbart för elektrokemiska studier på övergångsmetallkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,2-difluorbensen(1,2-DFB) har använts för att studera mekanismen för dissociation av o-, m- och p-difluorbensenjoner genom tröskelfotoelektronfotojonkoincidensspektroskopi. Den har använts för att studera rumstemperaturadsorptionen av 1,2-DFB, 1,2-diklorbensen och 1,2-dibrombensen på Si(100)2x1 genom röntgenfotoelektronspektroskopi och temperaturprogrammerad desorption. Det används som lösningsmedel i elektrokemiska studier på övergångsmetallkomplex. Det används också som ett lösningsmedel användbart för elektrokemiska studier på övergångsmetallkomplex.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Difluorobenzene |
| Smältpunkt | -34 °C |
| Densitet | 1.171 |
| Kokpunkt | 92 °C till 94 °C |
| Flampunkt | 1 °C (33 °F) |
| Odör | Kännetecken |
| Brytningsindex | 1.444 |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1905113 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,2-Difluorobenzene
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Difluorobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.