Läs mer
1,2-Difluorbensen, TRC
Produktkod. 30368903
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30368903 1 g
1 options
Produktkod. 30368903 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4456551G
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Difluorobenzene
CAS 367-11-3
Molekylformel C6 H4 F2
Kvantitet 1 g
Synonym NSC 10275, o-Difluorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
LEDER Fc1ccccc1F
IUPAC-namn 1,2-difluorbensen
Molekylvikt (g/mol) 114.093
Formel vikt 114.0281