Läs mer
1,2-Diformylhydrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Diformylhydrazine |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N2O2/c5-1-3-4-2-6/h1-2H,(H,3,5)(H,4,6) |