Läs mer
1,2-Diformylhydrazin, TRC
Produktkod. 30384012
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384012 100 g
30379620 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30384012 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD447320100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-36-4
Molekylformel C2H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 88.07
Synonym 1,2-Hydrazinedicarboxaldehyde, Bicarbamaldehyde, Diformohydrazide, Diformylhydrazide, Diformylhydrazine, N,N'-Diformylhydrazine, NSC 54729, s-Diformohydrazide, s-Diformylhydrazine
LEDER O=CNNC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diformylhydrazine
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C2H4N2O2/c5-1-3-4-2-6/h1-2H,(H,3,5)(H,4,6)