Läs mer
1,2-Dihydro-1,1,6-trimethylnaphthalene (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dihydro-1,1,6-trimethylnaphthalene |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16/c1-10-6-7-12-11(9-10)5-4-8-13(12,2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 172.1252 |