Läs mer
1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline |
| CAS | 147-47-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12H15N |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinolene, 1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline, 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinone, Acetone Anil, Acetone Anil (Quinoline Derivative), Antioxidant FR-SB, Good-rite 3140, Hydroquin, NSC 4175, Polnox R |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N/c1-9-8-12(2,3)13-11-7-5-4-6-10(9)11/h4-8,13H,1-3H3 |
| LEDER | CC1=CC(C)(C)Nc2ccccc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.25 |
| Formel vikt | 173.1204 |
| Visa mer |