Läs mer
1,2-Dihydro-2-oxo-4-kinolinkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30007837
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30007837 5 g
1 options
Produktkod. 30007837 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4505305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid
CAS 15733-89-8
Molekylformel C10 H7 N O3
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid, Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
LEDER OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
IUPAC-namn 2-hydroxykinolin-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 189.17
Formel vikt 189.0426