Läs mer
1,2-Dihydro-5-methoxy-3H-1,2,4-triazol-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dihydro-5-methoxy-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| CAS | 51291-82-8 |
| Molekylformel | C3H5N3O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Methoxy-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3O2/c1-8-3-4-2(7)5-6-3/h1H3,(H2,4,5,6,7) |
| LEDER | COC1=NNC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 3-methoxy-1,4-dihydro-1,2,4-triazol-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.09 |
| Formel vikt | 115.0382 |