missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Dihydro-5-methoxy-3H-benz[e]inden-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dihydro-5-methoxy-3H-benz[e]inden-3-one |
| CAS | 857552-15-9 |
| Molekylformel | C14H12O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-5-methoxy-3-benz[e]inden-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O2/c1-16-14-8-12-10(6-7-13(12)15)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,8H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc2C(=O)CCc2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 5-methoxy-1,2-dihydrocyclopenta[a]naphthalen-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.24 |
| Formel vikt | 212.0837 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?