missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Dihydro Betamethasone 17-Valerate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dihydro Betamethasone 17-Valerate |
| CAS | 154713-07-2 |
| Molekylformel | C27H39FO6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (11beta)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-[(1-oxopentyl)oxy]-pregn-4-ene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C27H39FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h13,16,19-21,29,31H,5-12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21+,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.59 |
| Formel vikt | 478.2731 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?