Läs mer
1,2-Dihydro Desoxymetasone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dihydro Desoxymetasone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h9,12,15-16,18-19,24,27H,4-8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 378.2206 |