Läs mer
1,2-Dihydro-oseltamivir (mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dihydro Oseltamivir |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30N2O4/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19/h11-15H,5-9,17H2,1-4H3,(H,18,19)/t11?,13-,14+,15+/m0/s1 |
| Formel vikt | 314.2206 |