missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Dihydro Prednicarbate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-dihydroprednicarbate |
| CAS | 671225-26-6 |
| Molekylformel | C27 H38 O8 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-[(ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-21-(1-oxopropoxy)-, (11β)- (9CI), Cortisol 17-(ethyl carbonate) 21-propionate, 1,2-Dihydroprednicarbate, 1,2-Dihydro prednicarbate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H38O8/c1-5-22(31)34-15-21(30)27(35-24(32)33-6-2)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-25(16,3)23(18)20(29)14-26(19,27)4/h13,18-20,23,29H,5-12,14-15H2,1-4H3/t18-,19-,20-,23+,25-,26-,27-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)CC |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-ethoxycarbonyloxy-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 490.59 |
| Formel vikt | 490.2567 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?