Läs mer
1,2-Dihydro Triamcinolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pretriamcinolone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h7,13-16,23,25-26,28H,3-6,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 396.1948 |