Läs mer
1,2-Dihydrodesonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dihydrodesonide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O6/c1-21(2)29-19-10-16-15-6-5-13-9-14(26)7-8-22(13,3)20(15)17(27)11-23(16,4)24(19,30-21)18(28)12-25/h9,15-17,19-20,25,27H,5-8,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1 |
| Formel vikt | 418.2355 |