missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Dihydrodesonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dihydrodesonide |
| CAS | 638-93-7 |
| Molekylformel | C24 H34 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Dihydrodesonide, 11β,21-Dihydroxy-16α,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione, Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)-, Corticosterone, 16α,17-dihydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), (11β,16α)-11,21-Dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione, 11β,21-Dihydroxy-16α,17-isopropylidenedioxy-4-pregnene-3,20-dione, 16α-Hydroxyhydrocortisone 16,17-acetonide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O6/c1-21(2)29-19-10-16-15-6-5-13-9-14(26)7-8-22(13,3)20(15)17(27)11-23(16,4)24(19,30-21)18(28)12-25/h9,15-17,19-20,25,27H,5-8,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.52 |
| Formel vikt | 418.2355 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?