Läs mer
1,2-Dihydroperillic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dihydroperillic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h8-9H,1,3-6H2,2H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 168.115 |