Läs mer
1,2-dihydroxybensen-3,5-disulfonsyra dinatriumsaltmonohydrat, 97 %
Produktkod. 11490293
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490293 100 g 100g
11480293 25 g 25g
11400303 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490293 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11439.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 270573-71-2 | C6H6Na2O9S2 | 332,205 g/mol
1,2-dihydroxibensen-3,5-disulfonsyra dinatriumsaltmonohydrat, används som ett kolorimetriskt reagens för järn, mangan, titan, molybden och komplex av zirkonium. Den används som en metallindikator. Det används för kelat-titrering, kolorimetri, fluorometri och maskeringsreagens. Det används i kemisk forskning, farmaceutisk forskning och som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2-dihydroxibensen-3,5-disulfonsyra dinatriumsaltmonohydrat, används som ett kolorimetriskt reagens för järn, mangan, titan, molybden och komplex av zirkonium. Den används som en metallindikator. Det används för kelat-titrering, kolorimetri, fluorometri och maskeringsreagens. Det används i kemisk forskning, farmaceutisk forskning och som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Det är lättlösligt i vatten
.
Noter
Stabil under normala förhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 270573-71-2
Molekylformel C6H6Na2O9S2
Molekylvikt (g/mol) 332.205
MDL-nummer MFCD00007473
InChI-nyckel ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
Synonym tiron monohydrate, sodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate hydrate, unii-kht84q5m4r, 4,5-dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt monohydrate, kht84q5m4r, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate hydrate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, 1,3-benzenedisulfonicacid, 4,5-dihydroxy-, sodium salt, hydrate 1:2:1, 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonic acid, sodium salt, sodium salt, hydrate, sdd
PubChem CID 2723960
IUPAC-namn dinatrium;4,5-dihydroxibensen-1,3-disulfonat;hydrat
LEDER C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 4629740
Merck Index 14,9465
Löslighetsinformation Det är lätt lösligt i vatten.
Formel vikt 332,23 (314,21 Vattenfattig)
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic aciddisodium salt monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.