Läs mer
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-Disulfonic Acid, Disodium Salt, Pure, Metal Indicator, Fisher Chemical
Produktkod. 10448210 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10448210 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Produktkod. 10448210 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/3000/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 300°C
CAS 149-45-1
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 25 g
Molekylformel C6H10Na2O8S2
MDL-nummer 149531
Synonym tiron, tiferron, sodium catechol sulfate, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate, 3,5-disulfocatechol disodium salt, sodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, disodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, sodium 1,2-dihydroxybenzenedisulfonate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-, disodium salt
InChI-nyckel HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
LEDER [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
IUPAC-namn 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonic acid;molecular hydrogen;sodium
Molekylvikt (g/mol) 320.238
PubChem CID 131674010
Formel vikt 332.21g/mol
Förpackning Plastic powder jar