missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2-Dihydroxybenzene-d6, CDN

Produktkod. 30313688
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30313688 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313688 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND52901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Catechol-d6
CAS 202656-22-2
Molekylformel C6 2H6 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-diol-d2, Pyrogallol-d6, 1,2-Benzenediol-1,2,3,4,5,6-D6, Catechol-1,2,3,4,5,6-D6, Catechol D6, Benzene-1,2-diol D6
InChI formel InChI=1 S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D/hD2
LEDER [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1O[2 H]
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-dideuteriooxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 116.15
Formel vikt 116.0744 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.