Läs mer
1,2-Dihydroxynaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dihydroxynaphthalene |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,11-12H |
| Formel vikt | 160.0524 |