Läs mer
1,2-dijodobensen, 98 %
Produktkod. 11389849
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389849 1 g 1g
11399849 5 g 5g
11309859 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24425.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 615-42-9 | C6H4I2 | 329,91 g/mol
1,2-dijodbensen är användbar för Suzuki-reaktioner. Det används också i syntesen av purino[8,9-f] fenantridiner. Vidare fungerar det som en prekursor för syntesen av aktiva farmaceutiska beståndsdelar mellanliggande.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,2-dijodbensen är användbar för Suzuki-reaktioner. Det används också i syntesen av purino[8,9-f] fenantridiner. Vidare fungerar det som en prekursor för syntesen av aktiva farmaceutiska beståndsdelar mellanliggande.
Löslighet Något blandbar med vatten
.
Noteringar
Ljuskänslig och luftkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-42-9
Molekylformel C6H4I2
Molekylvikt (g/mol) 329.91
MDL-nummer MFCD00001038
InChI-nyckel BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-diiodobenzene, benzene, 1,2-diiodo, benzene, o-diiodo, diiodobenzene, benzene, diiodo, benzene,2-diiodo, pubchem3831, 1,2-diiodobenzene
PubChem CID 11994
IUPAC-namn 1,2-dijodbensen
LEDER IC1=CC=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diiodobenzene
Densitet 2.524
Kokpunkt 282°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.7165
Kvantitet 1 g
Beilstein 1855315
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 329.91
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.