Läs mer
1,2-Diiodoethan, 98 %
Produktkod. 11361996
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361996 25 g 25g
11351996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03019.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 624-73-7 | C2H4I2 | 281,863 g/mol
1,2-dijodoetan används som CX-bindningsbildande reagens. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,2-dijodoetan används som CX-bindningsbildande reagens. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Luft& Ljuskänslig. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel, värme och ljus. Skydda mot värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-73-7
Molekylformel C2H4I2
Molekylvikt (g/mol) 281.863
MDL-nummer MFCD00001093
InChI-nyckel GBBZLMLLFVFKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethane, 1,2-diiodo, ethylene diiodide, ethylene iodide, 1,2-diiodethane, 1,2-diiodo ethane, 1,2-bis iodanyl ethane, ch2ich2i, 1,2-diiodoethane, acmc-1b2u1, ksc358c5b
PubChem CID 12224
IUPAC-namn 1,2-dijodoetan
LEDER C(CI)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diiodoethane
Smältpunkt 80 °C till 84 °C
Densitet 2.13
Kvantitet 25 g
Beilstein 1730870
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 281.86
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.