Läs mer
1,2-Diiodoethane, TRC
Produktkod. 30386792
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30386792 500 mg
1 options
Produktkod. 30386792 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD455484500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diiodoethane
CAS 624-73-7
Molekylformel C2H4I2
Kvantitet 500 mg
Synonym Diiodoethane, Ethylene Iodide
InChI formel InChI=1S/C2H4I2/c3-1-2-4/h1-2H2
LEDER ICCI
Molekylvikt (g/mol) 281.86
Formel vikt 281.8402