Läs mer
1,2-Diiodotetrafluoretan, 96%, stab. med koppar
Produktkod. 15427515
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427515 1 g 1g
11434383 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10954.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
CAS: 354-65-4 | C2F4I2 | 353,825 g/mol
1,2-Dijodtetrafluoretan används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1,2-Dijodtetrafluoretan
används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 354-65-4
Molekylformel C2F4I2
Molekylvikt (g/mol) 353.825
MDL-nummer MFCD00039401
InChI-nyckel NZXVPCQHQVWOFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diiodotetrafluoroethane, 1,2-diiodoperfluoroethane, unii-2z13i2welk, ethane, 1,1,2,2-tetrafluoro-1,2-diiodo, 2z13i2welk, acmc-1cknr
PubChem CID 67720
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrafluoro-1,2-dijodoetan
LEDER C(C(F)(F)I)(F)(F)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diiodotetrafluoroethane
Namnnotering Stabiliserat med koppar
Smältpunkt -21 °C
Densitet 2.629
Kokpunkt 112 °C till 113 °C
Flampunkt Hold (Håll)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 1 g
Beilstein 1740350
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 353.82
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.