Läs mer
1,2-Diisonicotinoylhydrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Diisonicotinoylhydrazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N4O2/c17-11(9-1-5-13-6-2-9)15-16-12(18)10-3-7-14-8-4-10/h1-8H,(H,15,17)(H,16,18) |
| Formel vikt | 242.0804 |
| Procent renhet | >95% |