Läs mer
1,2-dimetoxi-4,5-dinitrobensen, 96 %
Produktkod. 11362577
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362577 5 g 5g
11352577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11706.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 3395-03-7 | C8H8N2O6 | 228,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3395-03-7
MDL-nummer MFCD00082695
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Smältpunkt 131 °C till 134 °C
Molekylformel C13H12O4S2
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2055812
Synonym bis phenylsulfonyl methane, methylenebis sulphonyl bisbenzene, benzene, 1,1'-methylenebis sulfonyl bis, bis benzenesulfonyl methane, benzenesulfonyl methanesulfonylbenzene, phenylsulfonyl methyl sulfonyl benzene, bisphenylsulfonylmethane, maybridge3_003227, acmc-1cmc8, bis phenylsulphonyl methane
InChI-nyckel QCHNSJNRFSOCLJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn bensensulfonylmetylsulfonylbensen
Molekylvikt (g/mol) 296.36
PubChem CID 76948
Formel vikt 228.16
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.