Läs mer
1,2-dimetoxi-4,5-dinitrobensen, TRC
Produktkod. 30385927
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30385927 1 g
1 options
Produktkod. 30385927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4606751G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
CAS 3395-03-7
Molekylformel C8 H8 N2 O6
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3
LEDER COc1cc(c(cc1OC)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1,2-dimetoxi-4,5-dinitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 228.16
Formel vikt 228.0382