Läs mer
1,2-dimetoxi-4,5-dinitrobensen, TRC
Produktkod. 30369758
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30369758 5 g
1 options
Produktkod. 30369758 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4606755G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
CAS 3395-03-7
Molekylformel C8 H8 N2 O6
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3
LEDER COc1cc(c(cc1OC)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1,2-dimetoxi-4,5-dinitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 228.16
Formel vikt 228.0382