Läs mer
1,2-dimetoxi-4-fluorbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene |
| CAS | 398-62-9 |
| Molekylformel | C8H9FO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9FO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(F)cc1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.15 |
| Formel vikt | 156.0587 |