Läs mer
1,2-dimetoxi-4-fluorbensen, TRC
Produktkod. 30374838
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30374838 1 g
1 options
Produktkod. 30374838 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4527981G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene
CAS 398-62-9
Molekylformel C8H9FO2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9FO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
LEDER COc1ccc(F)cc1OC
Molekylvikt (g/mol) 156.15
Formel vikt 156.0587